QBD11414
Tetra(-amido-dPEG ®23-MAL)pentaerythritol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C237H440N12O112
Peso molecular:
5250.04
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
arquitetura do polímero
shape: branched
functionality: homofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Características e benefícios
Tetra(-amido-dPEG®₂₃-MAL)pentaerythritol has four connected dPEG spacers that are each capped with a maleimide group which can react with a free thiol.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)