Key Documents
QBD11384
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-DSPE
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C159H310N7O65P
Peso molecular:
3391.14
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
forma
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Características e benefícios
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®₂₄-amido-dPEG ®₂₄-DSPE is a micelle building block with a dPEG spacer attached a DOTA-tris(acid) metal chelator.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)