Documentos Principais
QBD11373
Sigma-Aldrich
Methoxy-dPEG ®25-DSPE
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C93H184NO34P
Peso molecular:
1891.42
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
grupo funcional
phospholipid
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Características e benefícios
Methoxy-dPEG ®₂₅-DSPE is a micelle building block with a hydrophilic dPEG.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)