999993P
Avanti
14:0 Diether PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 999993P, powder
Sinônimo(s):
1,2-di-O-tetradecyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (999993P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (999993P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 999993P
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCCC)=O
chave InChI
DAYFLFDXFQCPCQ-PSXMRANNSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to prepare bicelle samples for solid-state NMR experiment
- to compose isotropically tumbling small bicelles, to study its size and morphology
- in lipid bicelles to reconstitute EmrE (secondary active transport protein)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)