Documentos Principais
QBD11345
Sigma-Aldrich
Hydroxy-dPEG ®12-TFP ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H54F4O15
Peso molecular:
766.77
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O
Características e benefícios
Hydroxy-dPEG ®₁₂-TFP ester is a hydroxy-terminated hydrophilic dPEG modifier with a TFP ester for reaction with a primary amine.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)