QBD11158
DOTA-tris(TBE)-amido-dPEG ®24-TFP ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C85H153F4N5O33
Peso molecular:
1849.13
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: fluorescent-labelling reagent
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Características e benefícios
DOTA-tris(TBE)-amido-dPEG®₂₄-TFP ester contains a DOTA-tris(TBE) metal chelator for radio-labelling connected through a hydrophilic dPEG spacer to a TFP ester which can react with a primary amine.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD11158-500MG | |
QBD11158-100MG |