Documentos Principais
PL800GH-8
Plas-Labs Hypalon glove box gloves
for 1 piece glove set, size 8 (for 8 in. ports)
Sinônimo(s):
Plas-Labs Glove Box
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Materiais
Hypalon®
tamanho
8 (for 8 in. ports)
Características
reusable
embalagem
pack of 1 pair
fabricante/nome comercial
Plas-Labs 800GH-8
Descrição geral
Plas-Labs white Hypalon® rubber for resistance to abrasion, oxidizing chemicals, ozone and UV light
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
Informações legais
HaackerCalc is a trademark of ChemSW, Inc.
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)