Key Documents
QBD11095
Sigma-Aldrich
m-dPEG ®25-amido-dPEG ®24-DSPE
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C144H285N2O59P
Peso molecular:
3019.76
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
forma
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
grupo funcional
phospholipid
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Características e benefícios
m-dPEG ®₂₅-amido-dPEG ®₂₄-DSPE is a micelle building block.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)