Documentos Principais
QBD11094
Sigma-Aldrich
m-dPEG®12-amido-dPEG®24-DSPE
>95% (HPLC)
Sinônimo(s):
m-PEG12-amido-PEG24-DSPE, DSPE-PEG36-OMe, mPEG-DSPE, mPEG1500-DSPE, mPEG36-DSPE
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C118H233N2O46P
Peso molecular:
2447.07
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Ensaio
>95% (HPLC)
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: Pegylations
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Características e benefícios
m-dPEG12-amido-dPEG24-DSPE is designed for use in liposomes and micelles. The product contains a lipophilic tail of 1, 2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (DSPE) and a hydrophilic head consisting of a methoxy-terminated, single molecular weight, discrete polyethylene glycol (dPEG). The dPEG portion of the molecule is 117 atoms (76.364 Å) long with a molecular weight of 1744 Daltons. The molecular weight of the full molecule is 2491 Daltons. m-dPEG12-amido-dPEG24-DSPE is a monodisperse equivalent of the polymeric PEG1500.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patent #s 7,888,536 & 8,637,711 and European Patent #s 1,594,440 & 2,750,681
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)