Documentos Principais
QBD10994
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®4-NHS ester
Sinônimo(s):
17-(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl) 1-(9H-fluoren-9-ylmethyl) 5,8,11,14-tetraoxa-2-azaheptadecanedioate, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H36N2O10
Número CAS:
Peso molecular:
584.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
Fmoc
NHS ester
amine
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)NCCOCCOCCOCCOCCC(ON4C(CCC4=O)=O)=O
chave InChI
NMCTTZZPHFQEQB-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Fmoc-N-amido-dPEG®4-NHS ester can be used to introduce a dPEG linker and NHS ester during peptide synthesis.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)