QBD10903
Fmoc-N-amido-dPEG®36-acid
>95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Fmoc-N-amido-PEG36-acid, Fmoc-NH-PEG36-acid, Fmoc-PEG-acid, Fmoc-PEG1500-acid, Fmoc-PEG36-acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>95% (HPLC)
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: Pegylations
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C90H161NO40/c92-89(93)9-11-95-13-15-97-17-19-99-21-23-101-25-27-103-29-31-105-33-35-107-37-39-109-41-43-111-45-47-113-49-51-115-53-55-117-57-59-119-61-63-121-65-67-123-69-71-125-73-75-127-77-79-129-81-82-130-80-78-128-76-74-126-72-70-124-68-66-122-64-6
chave InChI
XXEJJMXFEIKVOC-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)