Key Documents
QBD10909
Sigma-Aldrich
m-dPEG®37-acid
>95% (HPLC)
Sinônimo(s):
m-PEG37-acid, Methyl-PEG37-acid, mPEG-acid, mPEG1500-acid, mPEG37-COOH
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C76H152O39
Peso molecular:
1690.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Ensaio
>95% (HPLC)
forma
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: Pegylations
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Características e benefícios
m-dPEG37-acid is a long (112 atoms, 133.9 Å), methyl-capped, discrete chain length polyethylene glycol (dPEG) spacer. The reactive end of the molecule terminates in a propionic acid group. m-dPEG37-acid reacts with amine-functionalized surfaces (carbon nanotubes, nanoparticles made of silica or various metals, quantum dots, and similar types of products) or free amines on biomolecules. m-dPEG37-acid is a monodisperse equivalent of the polymeric PEG1500. When used to coat surfaces or modify biomolecules, m-dPEG37-acid reduces or eliminates non-specific binding and increases water solubility.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patent #s 7,888,536 & 8,637,711 and European Patent #s 1,594,440 & 2,750,681
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)