QBD10505
Azido-dPEG®12-NHS ester
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])ON1C(CCC1=O)=O
chave InChI
JSNJRDFOCXNHTB-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)