Key Documents
P75903
Sigma-Aldrich
3-Pyrroline
65%
Sinônimo(s):
2,5-Dihydropyrrole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7N
Número CAS:
Peso molecular:
69.11
Beilstein:
103173
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
concentração
65%
índice de refração
n20/D 1.46 (lit.)
pb
90-91 °C/748 mmHg (lit.)
densidade
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1NCC=C1
InChI
1S/C4H7N/c1-2-4-5-3-1/h1-2,5H,3-4H2
chave InChI
JVQIKJMSUIMUDI-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Remainder pyrrolidine
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)