Documentos Principais
P71207
Sigma-Aldrich
3-Pyridinepropanol
98%
Sinônimo(s):
3-(3-Pyridyl)-1-propanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11NO
Número CAS:
Peso molecular:
137.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.53 (lit.)
p.e.
130-133 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCCc1cccnc1
InChI
1S/C8H11NO/c10-6-2-4-8-3-1-5-9-7-8/h1,3,5,7,10H,2,4,6H2
chave InChI
ZUGAIMFLQLPTKB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)