P49902
Pregnenolone acetate
99%
Sinônimo(s):
3β-Acetoxy-5-pregnen-20-one, 5-Pregnen-3β-ol-20-one acetate
Ensaio
99%
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D +19°, c = 1 in ethanol
pf
149-152 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@H]4C(C)=O)[C@@H]3CC=C2C1
InChI
1S/C23H34O3/c1-14(24)19-7-8-20-18-6-5-16-13-17(26-15(2)25)9-11-22(16,3)21(18)10-12-23(19,20)4/h5,17-21H,6-13H2,1-4H3/t17-,18-,19+,20-,21-,22-,23+/m0/s1
chave InChI
CRRKVZVYZQXICQ-RJJCNJEVSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?