P46105
Piperidine hydrochloride
99%
Sinônimo(s):
Piperidinium chloride
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.94 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
63.6 mmHg ( 37.8 °C)
Ensaio
99%
forma
powder
pf
245-248 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N.ClH/c1-2-4-6-5-3-1;/h6H,1-5H2;1H
chave InChI
VEIWYFRREFUNRC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Quinoline selenium compounds
- Peripheral seratonin 5-HT3 receptor ligands
Reactant for synthesis of phthalazinone derivatives as topically active phosphodiesterase 4 inhibitors
Reactant for:
- Mannich reactions
- Asymmetric hydrogenation of quinolines
- Chemoselective reductive amination of carbonyl compounds
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?