M72803
2-Methylpiperidine
98%
Sinônimo(s):
α-Pipecoline, 2-Pipecoline, NSC 31047, NSC 462
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
118-119 °C/753 mmHg (lit.)
densidade
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCCCN1
InChI
1S/C6H13N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h6-7H,2-5H2,1H3
chave InChI
NNWUEBIEOFQMSS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of:
- Azepan-4-ones via two step [5+2] annulation
- 2-Aminobenzoxazoles
- Unsymmetrically substituted ureas
- Corticotropin-releasing factor receptor type 1 antagonists
- Gefitinib analogues with anti-tumor activity
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?