P23989
N,N′-(1,4-Phenylene)dimaleimide
97%
Sinônimo(s):
1,4-Dimaleimidobenzene, N,N′-(p-Phenylene)dimaleimide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=CC(=O)N1c2ccc(cc2)N3C(=O)C=CC3=O
InChI
1S/C14H8N2O4/c17-11-5-6-12(18)15(11)9-1-2-10(4-3-9)16-13(19)7-8-14(16)20/h1-8H
chave InChI
AQGZJQNZNONGKY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?