OCNQAK580
SMCC Conjugation Kit for Amine Cd-based Core/Shell Quantum Dots
fluorescence λem 580 nm, for 4 conjugation
About This Item
Código UNSPSC:
43211915
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
fluorescência
λem 580 nm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Components:
- QSA
- Sulfo-SMCC
- Traut′s Reagent
- Coupling Buffer
- Storage Buffer
- Quenching Buffer
- Tubes 4 x 1.7 mL
Informações legais
Product of Ocean Nanotech, LLC.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)