Documentos Principais
05-345
Sigma-Aldrich
Anticorpo antip21/WAF1/Cip1
Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
CDK-interacting protein, CDK-interaction protein, DNA synthesis inhibitor, Melanoma differentiation-associated protein 6, cyclin-dependent kinase inhibitor 1A, melanoma differentiation associated protein 6, wild-type p53-activated fragment 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CP36, monoclonal
CP74, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDKN1A(1026)
Descrição geral
Foram identificadas duas famílias de inibidores de quinases dependentes de ciclinas (CKIs). A família p21WAF1/Cip1 inibe todas as quinases envolvidas na transição G1/S. A família p16INK4a inibe especificamente Cdk4 e Cdk6. As atividades bioquímicas e padrões de expressão de CKIs durante o desenvolvimento implicam essas proteínas como os principais efetores das vias de sinalização que controlam a saída do ciclo celular, um evento que é essencial para a diferenciação. Estudos demonstraram que p21WAF1/Cip1 se liga firmemente às quinases das fases G1 e S, ciclina E/Cdk2, ciclina D/Cdk4 e ciclina A/Cdk2, e inibe efetivamente sua atividade, ao passo que o p21WAF1/Cip1 é um inibidor relativamente ruim da ciclina quinase B/Cdc2 da fase G2/M. Além disso, p21WAF1/Cip1 inibe o antígeno nuclear de proliferação celular (PCNA), liga-se a Rb e inibe a sua inativação, o que é essencial para a progressão do ciclo celular, e também pode interagir com E2F e proteger as células contra apoptose mediada por p53.
Especificidade
Desconhece-se se há reatividade cruzada com outras espécies.
Reconhece Cip1, peso molecular 21 kDa
Imunogênio
Cip1 recombinante humana completa com uma cauda de histidina.
Epítopo: aminoácidos 1-80
Aplicação
Categoria de pesquisa
Epigenética e função nuclear
Imunoprecipitação: 4 μg de um lote anterior imunoprecipitaram Cip1 a partir de 500 μg de extrato nuclear de células HeLa.
Subcategoria de pesquisa
Ciclo celular, replicação e reparo do DNA
Use o anticorpo antip21/WAF1/Cip1 (anticorpo monoclonal de camundongo) validado em WB, IP para detectar p21/WAF1/Cip1, também conhecida como proteína de interação com CDK ou inibidor 1A de quinases dependentes de ciclinas.
Qualidade
Avaliado por western blot em extrato nuclear de células HeLa.
Análise de western blot: 0,5-2 μg/ml deste anticorpo detectaram Cip1 em 20 μg de extrato nuclear de células HeLa
Descrição-alvo
21 kDa
forma física
Formato: Purificado
IgGs monoclonais de camundongo agregadas e purificadas em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, 0,05% de com azida sódica. Solução congelada.
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Controle positivo de antígeno: N.º de catálogo 12-309, extrato nuclear de células HeLa. Adicione um volume igual de tampão de amostra de redução de Laemmli a 10 μL de extrato e ferva por 5 minutos para reduzir o preparado. Carregue 20 μg de extrato reduzido por faixa para minigéis.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Metformin suppresses growth of human head and neck squamous cell carcinoma via global inhibition of protein translation.
Sikka, A; Kaur, M; Agarwal, C; Deep, G; Agarwal, R
Cell Cycle null
Sorafenib attenuates p21 in kidney cancer cells and augments cell death in combination with DNA-damaging chemotherapy.
Inoue, Hiromi, et al.
Cancer Biology & Therapy, 12, 827-836 (2011)
Georg Nickenig et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 16(9), 1077-1086 (2002-06-28)
Reactive oxygen species such as superoxide and hydroxyl radicals have been implicated in the pathogenic growth of various cell types. The molecular mechanisms involved in redox-sensitive cell growth control are poorly understood. Stimulation of cultured vascular smooth muscle cells (VSMC)
M Pibiri et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 15(6), 1006-1013 (2001-04-09)
The thyroid hormone (T3) affects cell growth, differentiation, and regulates metabolic functions via its interaction with the thyroid hormone nuclear receptors (TRs). The mechanism by which TRs mediate cell growth is unknown. To investigate the mechanisms responsible for the mitogenic
Dual mode of regulation of cell division cycle 25 A protein by TRB3.
Satoshi Sakai,Nobumichi Ohoka,Kikuo Onozaki,Masatoshi Kitagawa,Makoto Nakanishi,Hidetoshi Hayashi
Biological & Pharmaceutical Bulletin null