NORS5500MW7
Norell® Select Series™ 5 mm NMR tubes medium wall
frequency 500 MHz
Sinônimo(s):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
Produtos recomendados
Materiais
colorless tube
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
Norell S-5-500-MW-7
Parâmetros
500 MHz frequency
Comprimento
7 in.
diâmetro do tubo
5 mm
espessura da parede
0.8 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Norell medium wall (0.8 mm) NMR tubes offer added protection from breakage, either through rapid changes in temperature or pressure, or from mishandling. Recommended for use in autosampling systems for NMR spectroscopy.
Informações legais
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)