Documentos Principais
NORS5500HW7
Norell® Select Series 5 mm NMR tubes heavy wall
frequency 500 MHz
Sinônimo(s):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiais
colorless tube
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
Norell S-5-500-HW-7
Parâmetros
500 MHz frequency
Comprimento
7 in.
Diâmetro
5 mm
diâmetro do tubo
5 mm
espessura da parede
1.4 mm
Descrição geral
Norell heavy wall (1.4 mm) NMR tubes offer the ultimate protection from breakage, either through rapid changes in temperature or pressure, or from mishandling. Recommended for use in NMR spectrocopy with hazardous or radioactive samples, and where sample containment is critical.
Informações legais
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)