NORS5500QTZ7
Norell® natural quartz 5 mm NMR tubes
frequency 500 MHz
Sinônimo(s):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless tube
glass tube
Características
neck thread push fit
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
Norell S-5-500-QTZ-7
Parâmetros
500 MHz frequency
Comprimento
7 in.
Diâmetro
5 mm
diâmetro do tubo
5 mm
espessura da parede
0.77 mm
Descrição geral
Norell clear fuzed quartz tubes, 99.8% SiO2 are recommended for Boron NMR spectroscopy (<0.1 ppm Boron). Also for applications requiring temperatures above 150°C and/or UV catalyzed reactions at wavelength above 255 nm (80% T @ 255 nm).
Informações legais
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)