NORS5500SQTZ7
Norell® Suprasil® quartz 5 mm NMR tube
frequency 500 MHz
Sinônimo(s):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless tube
Características
neck thread push fit
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Norell S-5-500-SQTZ-7
Parâmetros
500 MHz frequency
Comprimento
7 in.
diâmetro do tubo
5 mm
espessura da parede
0.77 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)