NORS35007
Norell® Select Series™ 3 mm NMR tubes
frequency 500 MHz, L 7 in.
Sinônimo(s):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless tube
glass tube
Características
neck thread push fit
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
Norell S-3-500-7
Parâmetros
500 MHz frequency
Comprimento
7 in.
D.E. × D.I.
3 mm × 2.4 mm
curvatura
±0.013 mm
concentricidade
±0.005 mm
diâmetro do tubo
3 mm
espessura da parede
0.58 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)