MABF1966
Anti-TSLP Receptor Antibody, clone 22H9
clone 22H9, from rat
Sinônimo(s):
Cytokine receptor-like factor 2, Cytokine receptor-like molecule 2, CRLM-2, Thymic stromal lymphopoietin protein receptor, Type I cytokine receptor delta 1
About This Item
fonte biológica
rat
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
22H9, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Crlf2(57914)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected TSLP receptor in one million bone marrow cells from C57BL/6 Mouse.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade