N7524
Bis(cyclopentadienyl)nickel(II)
Sinônimo(s):
Di(cyclopentadienyl)nickel(II), Nickelocene
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
composição
Ni, 20.0-31.5% EDTA titration
adequação da reação
core: nickel
reagent type: catalyst
pf
171-173 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ni].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Ni/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
chave InChI
FOOKRXHSBKEWSE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Molecular Layer Deposition of Organic and Hybrid Organic-Inorganic Polymers
Spin-based electronic (spintronic) devices offer significant improvement to the limits of conventional charge-based memory and logic devices which suffer from high power usage, leakage current, performance saturation, and device complexity.