Key Documents
N28604
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethyl-4-nitrobenzene
99%
Sinônimo(s):
4-Nitro-o-xylene
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H3NO2
Número CAS:
Peso molecular:
151.16
Beilstein:
2043245
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
99%
forma
solid
pb
143 °C/20 mmHg (lit.)
pf
27-30 °C (lit.)
densidade
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-3-4-8(9(10)11)5-7(6)2/h3-5H,1-2H3
chave InChI
HFZKOYWDLDYELC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
M J Dunphy et al.
Analytical biochemistry, 184(2), 381-387 (1990-02-01)
A microanalytical gas chromatographic (GC) method for the analysis of nitrate in rat urine is described. The method involves the conversion of nitrate to nitromesitylene and quantitation using 3,4-dimethylnitrobenzene as an internal standard. The nitroaromatics were separated on a wide-bore