M67001
3-Methyl-2-pentanone
99%
Sinônimo(s):
sec-Butyl methyl ketone, Methyl sec-butyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.4 (lit.)
p.e.
118 °C/758 mmHg (lit.)
densidade
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)C(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-4-5(2)6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
UIHCLUNTQKBZGK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?