Key Documents
M59408
Sigma-Aldrich
2-Methyl-6-nitroaniline
99%
Sinônimo(s):
2-Amino-3-nitrotoluene, 6-Nitro-o-toluidine
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3(NO2)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
152.15
Beilstein:
1868029
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
pf
93-96 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(c1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-3-2-4-6(7(5)8)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
chave InChI
FCMRHMPITHLLLA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)