115843
2-Methyl-3-nitroaniline
97%
Sinônimo(s):
2-Amino-6-nitrotoluene, 3-Nitro-o-toluidine
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
305 °C (lit.)
pf
88-90 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(N)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
chave InChI
HFCFJYRLBAANKN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?