About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
162.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
205-207 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-10(12)8-3-1-2-7-6(8)4-5-9-7/h1-5,9H
chave InChI
LAVZKLJDKGRZJG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
4-Nitroindole was used in the synthesis of 1,3,4,5-tetrahydropyrrolo-[4,3,2-de]quinoline.
Reactant for preparation of:
- Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
- Meridianin derivatives as protein kinase (PKC) inhibitors and vitro antiproliferative agents
- Anti-angiogenic agents
- Sodium-dependent glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitors for the management of hyperglycemia in diabetes
- Biologically active indoles
- CGRP receptor antagonists
- Nucleosides
- CB2 cannabinoid receptor ligands
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Efficient Synthesis of 1, 3, 4, 5-Tetrahydropyrrolo-[4, 3, 2-de] Quinoline.
Synthetic Communications, 25(5), 681-690 (1995)