Key Documents
M30000
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzothiazole-2-thione
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7NS2
Número CAS:
Peso molecular:
181.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
pf
88-91 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=S)Sc2ccccc12
InChI
1S/C8H7NS2/c1-9-6-4-2-3-5-7(6)11-8(9)10/h2-5H,1H3
chave InChI
IRNRNPNZAKHEAW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Converts epoxides to episulfides.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)