Key Documents
L201553
N'-(1-ET-3,3-DIMETHYL-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-YLIDENE)-1-DODECANESULFONOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H41N3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
435.677
Número MDL:
Outras notas