Key Documents
L117927
ETHYL (2-{[(4-HYDROXY-2-OXO-1-PROPYL-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINYL)CARBONYL]AMINO}-1,3-THIAZOL-4-YL)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H21N3O5S
Número CAS:
Peso molecular:
415.471
Número MDL:
Outras notas