L010080
Acetonitrilo
Sinônimo(s):
ACN, Cianeto de metila, Cianometano, Etil-nitrilo
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1.41 (vs air)
pressão de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
tipo
for DNA synthesis
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
973 °F
Lim. expl.
16 %
condição de armazenamento
dry at room temperature
Impurezas
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
cor
clear
índice de refração
n/D 1.342-1.346
n20/D 1.344 (lit.)
p.e.
81-82 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble (completely)
densidade
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?