Documentos Principais
KN8978050000
Kontes® NMR tubes 3 mm diam., precision
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.0020 in. × 0.0025 in.
Sinônimo(s):
897805-0000
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiais
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
fabricante/nome comercial
Kimble® 897805-0000
Parâmetros
100 MHz frequency
C × câmara × concentricidade
7 in. × 0.0020 in. × 0.0025 in.
diâmetro do tubo
3 mm
espessura da parede
0.28 mm
Descrição geral
These tubes are made of KG-33 borosilicate glass. Wall thickness for these precision tubes is 0.01118 in.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Características e benefícios
• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Attached polyethylene caps• Sandblasted marking spot• OD 3.0124 (+0.00/-0.013) mm• ID 2.4003 (+0.013/+0.00) mm• Wall thickness 0.284 mm
Informações legais
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)