Z274410
Wilmad® NMR tubes 3 mm diam., microsample
frequency 600 MHz, L 7 in.
Sinônimo(s):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
Wilmad 335-PP-7
Parâmetros
600 MHz frequency
Comprimento
7 in.
curvatura
6 μm
concentricidade
13 μm
diâmetro do tubo
3 mm
espessura da parede
0.29 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z274410-1PAK | 4061832799070 |
Z274410-20PAK |