JKA9013
4arm-PEG2500-PLA3500
PEG average Mn 2,500, PCL average Mn 3,500
Sinônimo(s):
4arm-PEG-PLA
forma
solid
peso molecular
PCL average Mn 3,500
PEG average Mn 2,500
arquitetura do polímero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Descrição geral
4arm-PEG-PCL is a biodegradable material. It is especially used for drug delivery.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)