Documentos Principais
JKA3076
Sigma-Aldrich
mPEG2K-Thioctic acid
average Mn 2000
About This Item
Fórmula linear:
(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2CH2CH2C3S2H5
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 2000
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)