Key Documents
HAM58381-01
Luer lock conversion kit, for Hamilton® Microlab® 600 Concorde convertible hand tip probe
pack of 1 kit
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
embalagem
pack of 1 kit
Descrição geral
The Luer Lock Conversion Kit is an upgrade for the basic Concorde Convertible Tip Hand Probe. This kit converts the Concorde CT to a TLL probe. It does not include a CT probe.
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)