Key Documents
GF90111068
Calcium
lump, 10 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99%
Sinônimo(s):
CA006101
About This Item
Código UNSPSC:
12141503
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
forma
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 901-110-68
peso
100 g
tamanho máximo do grumo
10 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1