GF04956598
Calcium
lump, 10 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99%
Sinônimo(s):
CA006101
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 049-565-98
peso
200 g
tamanho máximo do grumo
10 mm
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF04956598-1EA | 4061821114020 |