Documentos Principais
GF89713019
Nickel-zirconium alloy, Ni70Zr30
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Sinônimo(s):
NJ096010
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 897-130-19
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)