GF83817445
Cobalt-iron alloy, Co80Fe20
50g lump, 5mm max. lump size
Sinônimo(s):
CK226100
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 838-174-45
peso
50 g
tamanho máximo do grumo
5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF83817445-1EA | 4061833653029 |