Z214485
Aldrich® modified Davies condenser
jacket L 250 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
camisa C
250 mm
Descrição geral
Additional internal cooling surface increases efficiency with negligible hold-up when used at a standard 75° angle.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z214485-1EA | 4061833639986 |