938203
Cobalt iron oxide
nanoparticles, 8 nm particle size, 1 wt. % in water
Sinônimo(s):
CoFe2O4 nanoparticles, Cobalt ferrite nanoparticles, Cobalt diiron tetraoxide, Cobalt ferrate, Cobalt ferrite, Cobalt iron spinel
Formulário
dispersion
concentração
1 wt. % in water
tamanho de partícula
8 nm
p.e.
>1000 °C (Cobalt iron oxide)
pf
>400 °C (Cobalt iron oxide)
cadeia de caracteres SMILES
[Co+2].[Co+2].[Fe+3].[Fe+3].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Co.2Fe.5O/q2*+2;2*+3;5*-2
chave InChI
XNGOCNMGDFPQTP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
938203-2ML | 4065271186040 |