GF83449840
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 15mm disks, 0.15mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
NI140300
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
annealed
foil (disks)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 834-498-40
tamanho × espessura
15 mm × 0.15 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF83449840-20EA | 4061829989279 |
GF83449840-10EA | 4061829936624 |
GF83449840-50EA | 4061831028546 |