Documentos Principais
GF30959141
Stainless steel - AISI 316
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.01 mm, size 200 × 200 mm
Sinônimo(s):
FE240210
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 309-591-41
tamanho
200 × 200 mm
espessura
0.01 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)